Imprimer
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8591-1G PC8591-5G
APOSPC8591-1GEA 538 EUR
APOSPC8591-1G APOSPC8591-5G
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formule: C₁₂H₇F₄NO₂S
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027135
Numéro CAS: 937602-42-1