Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8589-10G PC8589-1G PC8589-5G
APOSPC8589-10GEA 715 EUR
APOSPC8589-10G APOSPC8589-1G APOSPC8589-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₅F₄NS
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369414
Numéro CAS: 317319-16-7