Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8588-10G PC8588-1G PC8588-5G
APOSPC8588-10GEA 894 EUR
APOSPC8588-10G APOSPC8588-1G APOSPC8588-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formule: C₉H₆FNOS
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02029655
Numéro CAS: 43045-16-5