Imprimer
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8584-1G PC8584-5G
APOSPC8584-1GEA 538 EUR
APOSPC8584-1G APOSPC8584-5G
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₉F₄NO₂S
MW: 319.28 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027134
Numéro CAS: 937602-41-0