Imprimer
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8576-100G PC8576-25G PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA 108 EUR
APOSPC8576-100G APOSPC8576-25G APOSPC8576-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Point de fusion: 88…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142875
Numéro CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III