1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC8574-5G
PC8574-1G
APOSPC8574-5GEA
272
EUR
APOSPC8574-5G
APOSPC8574-1G
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Formule:
C₆Cl₂F₁₀ Point d'ébullition: 109…110 °C/756mmHg Point de fusion: 32…34 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862047 Numéro CAS: 336-14-1 |