Imprimer
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-[(4-fluorophenyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazole
PC8572-10G PC8572-1G PC8572-5G
APOSPC8572-10GEA 422 EUR
APOSPC8572-10G APOSPC8572-1G APOSPC8572-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₁N₂OFS
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01804834
Numéro CAS: 952183-69-6