Imprimer
Trifluoro(pentafluoroéthoxy)éthylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pentafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC8568-25G PC8568-5G
APOSPC8568-25GEA 395 EUR
APOSPC8568-25G APOSPC8568-5G
Trifluoro(pentafluoroéthoxy)éthylène
Trifluoro(pentafluoroéthoxy)éthylène
Formule: C₄F₈O
Point d'ébullition: 7.4 °C
Densité: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02101232
Numéro CAS: 10493-43-3
ONU: 3154
ADR: 2.1,