Imprimer
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8548-1G PC8548-250MG
APOSPC8548-1GEA 329 EUR
APOSPC8548-1G APOSPC8548-250MG
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate
Formule: C₁₆H₁₁F₅O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817505
Numéro CAS: 916766-89-7