Imprimer
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8499-1G PC8499-5G
APOSPC8499-1GEA 72.5 EUR
APOSPC8499-1G APOSPC8499-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Formule: C₈H₆F₃NO
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03015196
Numéro CAS: 74467-00-8