Imprimer
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(Bromoacetyl)amino]benzotrifluoride, N-(Bromoacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline
PC8478-25G PC8478-5G PC8478-1G
APOSPC8478-25GEA 636 EUR
APOSPC8478-25G APOSPC8478-5G APOSPC8478-1G
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Formule: C₉H₇BrF₃NO
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662747
Numéro CAS: 3823-19-6