5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8451-1G
PC8451-500MG
PC8451-5G
APOSPC8451-1GEA
533
EUR
APOSPC8451-1G
APOSPC8451-500MG
APOSPC8451-5G
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule:
C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O₂ Point de fusion: 128…129 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01935965 Numéro CAS: 321848-48-0 |