Imprimer
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8450-1G PC8450-500MG
APOSPC8450-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8450-1G APOSPC8450-500MG
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone
Formule: C₅H₅F₃N₄O
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068010
Numéro CAS: 95095-71-9