Imprimer
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Cyanophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8440-1G PC8440-500MG PC8440-5G
APOSPC8440-1GEA 172 EUR
APOSPC8440-1G APOSPC8440-500MG APOSPC8440-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Formule: C₁₅H₉FN₂
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231953
Numéro CAS: 116617-31-3