Imprimer
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8435-1G PC8435-500MG PC8435-5G
APOSPC8435-1GEA 275 EUR
APOSPC8435-1G APOSPC8435-500MG APOSPC8435-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formule: C₈H₅ClF₃N₅S
Point de fusion: 262…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243559
Numéro CAS: 250714-16-0