Imprimer
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 87 EUR
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Formule: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
MW: 334.71 g/mol
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00244738
Numéro CAS: 303149-99-7