Imprimer
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8430-1G PC8430-500MG
APOSPC8430-1GEA 786 EUR
APOSPC8430-1G APOSPC8430-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide
Formule: C₈H₇ClF₃N₃OS
MW: 285.68 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664272
Numéro CAS: 338422-76-7