Imprimer
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8420-1G PC8420-500MG PC8420-5G
APOSPC8420-1GEA 799 EUR
APOSPC8420-1G APOSPC8420-500MG APOSPC8420-5G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃N₅O
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141696
Numéro CAS: 338979-10-5