2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC8410-1G
PC8410-25G
PC8410-5G
APOSPC8410-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8410-1G
APOSPC8410-25G
APOSPC8410-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule:
C₉H₅BrF₄O Point de fusion: 42…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094509 Numéro CAS: 537050-14-9 ONU: 3261 ADR: 8,III |