Imprimer
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8405-1G PC8405-25G PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA 58 EUR
APOSPC8405-1G APOSPC8405-25G APOSPC8405-5G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Point de fusion: 46.9…47.7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094504
Numéro CAS: 537050-11-6
ONU: 1759
ADR: 8 III