Imprimer
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8404-1G PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA 94.4 EUR
APOSPC8404-1G APOSPC8404-5G
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094503
Numéro CAS: 223785-85-1
ONU: 1760
ADR: 8,III