2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8394-1G
PC8394-5G
APOSPC8394-1GEA
239
EUR
APOSPC8394-1G
APOSPC8394-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Formule:
C₁₁H₁₃FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07775005 Numéro CAS: 951888-11-2 |