Imprimer
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine
PC8393-1G PC8393-5G
APOSPC8393-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8393-1G APOSPC8393-5G
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Formule: C5H3FN2O3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662412
Numéro CAS: 136888-20-5