Imprimer
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8377-100MG PC8377-1G PC8377-250MG
APOSPC8377-100MGEA 31.9 EUR
APOSPC8377-100MG APOSPC8377-1G APOSPC8377-250MG
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313341
Numéro CAS: 62436-07-1