Imprimer
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(3,4-DiF)-OH
PC8363-25G PC8363-5G
APOSPC8363-25GEA 745 EUR
APOSPC8363-25G APOSPC8363-5G
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075125
Numéro CAS: 31105-90-5