Imprimer
2-Fluoro-D-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8358-1G PC8358-5G
APOSPC8358-1GEA 0 EUR
APOSPC8358-1G APOSPC8358-5G
2-Fluoro-D-phenylalanine
2-Fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066447
Numéro CAS: 97731-02-7