Imprimer
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8337-1G PC8337-250MG PC8337-5G
APOSPC8337-1GEA 120 EUR
APOSPC8337-1G APOSPC8337-250MG APOSPC8337-5G
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆BrFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09801028
Numéro CAS: 957062-56-5