Imprimer
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8320-1G PC8320-25G
APOSPC8320-1GEA 0 EUR
APOSPC8320-1G APOSPC8320-25G
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzène 98%
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236214
Numéro CAS: 176793-04-7