Imprimer
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142921
Numéro CAS: 127667-01-0
ONU: 3439
ADR: 6.1 III