Imprimer
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4',5'-Difluoro-2'-nitroacetanilide
PC8186-1G PC8186-5G
APOSPC8186-1GEA 50.9 EUR
APOSPC8186-1G APOSPC8186-5G
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Formule: C₈H₆F₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143199
Numéro CAS: 1662-21-1