Imprimer
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈F₂O₂
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070789
Numéro CAS: 203059-80-7