Imprimer
4,5-Dibromo-2-fluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8178-25G PC8178-5G
APOSPC8178-25GEA 116 EUR
APOSPC8178-25G APOSPC8178-5G
4,5-Dibromo-2-fluorotoluène
4,5-Dibromo-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅Br₂F
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143234
Numéro CAS: 202982-77-2