Imprimer
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8174-250MG PC8174-100MG
APOSPC8174-250MGEA 284 EUR
APOSPC8174-250MG APOSPC8174-100MG
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formule: C₁₀H₅Cl₂F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801054
Numéro CAS: 143309-87-9