Imprimer
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 75.7 EUR
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Formule: C₁₂H₆ClFN₂
Point de fusion: 173…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215072
Numéro CAS: 31776-83-7