Imprimer
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8140-1G PC8140-500MG PC8140-5G
APOSPC8140-1GEA 533 EUR
APOSPC8140-1G APOSPC8140-500MG APOSPC8140-5G
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂F₃N₅O
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793846
Numéro CAS: 338399-95-4