Imprimer
[5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8132-1G PC8132-500MG
APOSPC8132-1GEA 666 EUR
APOSPC8132-1G APOSPC8132-500MG
[5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₃H₁₂ClF₃N₂OS
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172667
Numéro CAS: 318469-47-5