Imprimer
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8125-1G PC8125-500MG PC8125-5G
APOSPC8125-1GEA 533 EUR
APOSPC8125-1G APOSPC8125-500MG APOSPC8125-5G
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₈BrF₃N₂OS
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935942
Numéro CAS: 321848-45-7