Imprimer
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8117-1G PC8117-25G PC8117-5G
APOSPC8117-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8117-1G APOSPC8117-25G APOSPC8117-5G
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène 97%
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point d'ébullition: 54 °C/ 0,4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272564
Numéro CAS: 402-11-9