Imprimer
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate
PC8115-1G PC8115-250MG
APOSPC8115-1GEA 799 EUR
APOSPC8115-1G APOSPC8115-250MG
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Formule: C₆H₆FN₃O₄S
MW: 235.189 g/mol
Point de fusion: 285…295 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02682109
Numéro CAS: 84806-27-9