Imprimer
4-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G PC8106-25G PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8106-1G APOSPC8106-25G APOSPC8106-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle
4-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800921
Numéro CAS: 151504-81-3