Imprimer
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 102 EUR
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204.15 g/mol
Point de fusion: 115…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051703
Numéro CAS: 339-59-3