Imprimer
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-Difluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC8017-1G PC8017-5G
APOSPC8017-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8017-1G APOSPC8017-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BF₂O₂
MW: 240.06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09801043
Numéro CAS: 863868-37-5