Imprimer
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8005-5G PC8005-1G
APOSPC8005-5GEA 171 EUR
APOSPC8005-5G APOSPC8005-1G
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)anisole 98%
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115855
Numéro CAS: 886497-07-0