Imprimer
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7997-500MG PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA 560 EUR
APOSPC7997-500MG APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₁F₃N₂OS
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864683
Numéro CAS: 1000339-88-7