Imprimer
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-carbaldehyde, 2,6-Difluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 539 EUR
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Formule: C₆H₃F₂NO
Point d'ébullition: 64…66 °C/15mmHg
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08277633
Numéro CAS: 155601-65-3