Imprimer
ω-Fluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-1-phenylethanone, Phenacyl fluoride
PC7958-1G PC7958-250MG
APOSPC7958-1GEA 87 EUR
APOSPC7958-1G APOSPC7958-250MG
ω-Fluoroacetophenone
ω-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.139 g/mol
Point d'ébullition: 61.5…64.4 °C/1.3mmHg
Point de fusion: 26…27 °C
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461612
Numéro CAS: 450-95-3
ONU: 1759
ADR: 8 III