Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7947-1G PC7947-25G PC7947-5G
APOSPC7947-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7947-1G APOSPC7947-25G APOSPC7947-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C/10mmHg
Densité: 1.505 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042246
Numéro CAS: 39890-98-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III