Imprimer
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
PC7946-1G PC7946-5G
APOSPC7946-1GEA 161 EUR
APOSPC7946-1G APOSPC7946-5G
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fluorinated mass marker up to mass 443
Formule: C₁₈H₅F₁₀P
MW: 442.2 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 55…65 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000291
Numéro CAS: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1