Imprimer
1,3,5-Tris(trifluorométhyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7919-1G PC7919-25G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 40.8 EUR
APOSPC7919-1G APOSPC7919-25G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluorométhyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluorométhyl)benzene
Formule: C₉H₃F₉
Point d'ébullition: 119,6 °C/750mmHg
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,5139 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054722
Numéro CAS: 729-81-7
ONU: 1993
ADR: 3,III