Imprimer
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 342 EUR
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₄
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475898
Numéro CAS: 957120-22-8